Merck
Z741667
Sartorius extended length pipette tips
refill, volume range 50-1,200 μL, non-sterile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.01
無菌性
non-sterile
特徴
DNase free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
包装
pack of 960 ea (Refil)
メーカー/製品名
Sartorius 791212
最大容量
1.2 mL
チップL
90 mm
容量範囲
50-1,200 μL
容量
50—1250 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Perfect tip fitting and sealing to the pipetter results in the best possible accuracy and precision. Compatible with Optiload feature in Biohit Picus, eLINE®, mLINE® and Proline® Plus pipetters, enabling ergonomic and light tip attachment and ejection.
その他情報
Browse all pipette tips
法的情報
Proline is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
eLINE is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
mLINE is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)