Merck
Z740273
アルミ製加熱冷却ブロック
Holds 80 x 1.5 mL tubes
別名:
dry block, tube cooling block, tube heating block
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41102404
NACRES:
NB.35
物質
aluminum
特徴
Holds 80 x 1.5 mL tubes
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Diversified Biotech CHAM-8000
テクニック
PCR: suitable
サイズ
210x67x32 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
各冷却チャンバーは、挿入されたチューブを囲む固体アルミニウムブロックで、高温または低温の持続を保証します。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2