Merck
Z734640
Nunc® Lab-Tek® II チャンバーカバーガラス
2 wells, polystyrene chambers, 1.5 borosilicate coverglass, 4.0 cm2/well, 96/cs
別名:
chamber slides, microscope slides, microscopy slides
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122600
NACRES:
NB.22
物質
borosilicate glass
colorless
polystyrene chamber
無菌性
sterile
品質
CE marked
包装
case of 96
メーカー/製品名
Nunc 155379
W × L
24 mm × 55 mm
ウェル面積
4 cm2
ウェル
2
有効容積
1.0-2.0 mL
適合性
suitable for (high power inverted microscopic viewing; confocal image analysis)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • 優れた共焦点像分析が可能
  • 高性能倒立顕微鏡での観察に最適
  • チャンバー型カバーガラス
  • 培地チャンバーは取り外し不可
アプリケーション
Nunc® Lab-Tek® II chambered coverglass has been used in live cell imaging of dissociated cells from embryos of Ciona intestinalis.
法的情報
Lab-Tek is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)