Merck
Z734314
IKA® ULTRA-TURRAX® ディスパーザーツール、プラスチック
dispersing element for T-25 digital disperser, 14 mm, 10/cs
別名:
disperser blades, tissue grinders, tissue homogenizers
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103800
NACRES:
NB.74
物質
polycarbonate
特徴
autoclavable
polycarbonate rotor-stator
包装
case of 12
pack of 12
メーカー/製品名
IKA 3452100
直径
14 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Vendor has changed pack size from 10EA to 12EA
法的情報
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
ULTRA-TURRAX is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)