詳細
Note: Stirring elements are made of 316 stainless steel. Shaft design suited to all overhead stirrer motors with standard chuck unless otherwise noted.
Two-bladed, blades open with increasing speed. For stirring in round vessels with narrow necks. Effect is similar to that of a 4-bladed propeller stirrer. Medium to high speeds required.
- Stirrer diameter: 100/24 mm
- Shaft diameter: 8 mm
- Shaft length: 550 mm
- Speed max.: 800 rpm
法的情報
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)