Merck
Z722499
Spectrafuge Mini-遠心分離機用交換ローター
0.2 mL strip tubes or individual 0.2 mL tubes
別名:
equipment replacement accessory
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103900
NACRES:
NB.22
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Labnet C1300-RTS
Labnet
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models Spectrafuge mini-centrifuge
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Spectrafuge is a trademark of Labnet Intl., Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)