包装
pack of 1
メーカー/製品名
Maine Mfg 10485047
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
手持ち式マイクロアレイシステム
MicroCasterは、経済的なエントリーレベルの手動マイクロアレイシステムとして、原理実験やパイロット実験にお使いいただけます。8ピンの分注ハンドツールにより、96ウェルまたは384ウェルのマイクロタイタープレートからサンプルを移すことができます。
スライドホルダーは2枚のスライドを収容します。32×24スポットのアレイに最大768個のスポットを正確にプリントできるインデキシングシステムを内蔵しています。セットアップして使用するのは極めて容易で、処理時間はスライド1枚あたり5~20分です。
パッド寸法が20×51 mmの1パッドFASTスライド向けに設計されていますが、その他のスライド表面にも適合します。
MicroCasterの付属品を使用し、正確なソース-プレートの対応付けと信頼できるピン-ツールの清浄によって、手動アレイヤーシステムの柔軟性を向上させることができます。
MicroCasterの付属品は標準96ウェルマイクロプレートに適合するため、面倒なピン-ツールの清浄回数が減少します。
仕様:
MicroCasterは、経済的なエントリーレベルの手動マイクロアレイシステムとして、原理実験やパイロット実験にお使いいただけます。8ピンの分注ハンドツールにより、96ウェルまたは384ウェルのマイクロタイタープレートからサンプルを移すことができます。
スライドホルダーは2枚のスライドを収容します。32×24スポットのアレイに最大768個のスポットを正確にプリントできるインデキシングシステムを内蔵しています。セットアップして使用するのは極めて容易で、処理時間はスライド1枚あたり5~20分です。
パッド寸法が20×51 mmの1パッドFASTスライド向けに設計されていますが、その他のスライド表面にも適合します。
MicroCasterの付属品を使用し、正確なソース-プレートの対応付けと信頼できるピン-ツールの清浄によって、手動アレイヤーシステムの柔軟性を向上させることができます。
MicroCasterの付属品は標準96ウェルマイクロプレートに適合するため、面倒なピン-ツールの清浄回数が減少します。
仕様:
- スポット数:768以下
- 水平ピッチ:x軸1250 μm
- 垂直ピッチ:y軸750 μm
- スポットサイズ:500~1000 μm
- 印刷容量:20~70 nL(バッファーと粘度によって変わります)
MicroCaster System includes:
MicroCaster 8-Pin System Hand Tool
MicroCaster 8-Pin System Slide Holder
MicroCaster Pin Conditioner
Spare Replicator Pins
MicroCaster 8-Pin System Hand Tool
MicroCaster 8-Pin System Slide Holder
MicroCaster Pin Conditioner
Spare Replicator Pins
その他情報
使用分野:内部での研究目的のみ診断目的または転売目的では使用できません。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)