Merck
Z709115
ART® 自己密封障壁ピペットチップ
ART Softfit 50U, volume range 0.5-50 μL, sterile
別名:
ピペットチップ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121601
NACRES:
NB.01
物質
colorless
無菌性
sterile
特徴
DNase free
RNase free
barrier
包装
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
メーカー/製品名
Molecular BioProducts 2780
テクニック
PCR: suitable
最大容量
50 μL
容量範囲
0.5-50 μL
容量
0.5—50 μL
適合性
for use with
  • Biohit Electronic (Limited Draw) 5-100 μl
  • Biohit Variable 5-50 μl
  • Biohit Multi-Channel 5-50 μl
  • Capp Aero 50 μl
  • Eppendorf Research Pro 4860 5-100 μl
  • Eppendorf Titerman 4908 5-50 μl
  • Finnpipette Multi-Channel 5-50 μl
  • Rainin EDP-Series 100 (Limited Draw) 10-100 μl
  • Socorex/Wheaton 822 Series (Limited Draw) 5-100 μl
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Universal SoftFit-L design to fit most 50 μl multi-channel pipettors
アプリケーション
ART® self-sealing barrier pipette tips have been used in PCR reactions and LC–MS/MS (liquid chromatography–mass spectrometry).
包装
960EA = 96チップが10トレイ(1パック)
4800EA = 960チップが5パック(96チップが50トレイ)
800EA = 100チップが8トレイ(1パック)
3200EA = 800EAが4パック
その他情報
Browse all pipette tips
法的情報
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
SoftFit-L is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nitrogenase genes in PCR and RT-PCR reagents: implications for studies of diversity of functional genes.
Zehr JP
Biotechniques, 35, 996-1002 (2003)
Prolonged arthritis associated with sindbis-related (Pogosta) virus infection.
Laine M
Rheumatology (Oxford, England), 39, 1272-1274 (2000)
Quantitative profiling of endocannabinoids in lipoproteins by LC-MS/MS.
Bilgin M, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 407, 5125-5131 (2015)