物質
polystyrene
特徴
Holds 1 x 50 mL tube
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS23053A
テクニック
cryopreservation: suitable
サイズ
92x30 mm
色
blue
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Move the wire and friction-fit rack to exactly where you need your tube. Friction-fit racks securely hold conical or round bottom tubes with 27.5 to 29 mm OD. Link the interlocking plastic racks to form a line of 50 mL tubes. Both the wire and interlocking polypropylene racks are autoclavable. Interlocking racks are sold in assorted colors of blue, green, yellow, pink, and orange.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)