メーカー/製品名
Diversified Biotech
詳細
Features a plastic sliding guide, above the multiwell plate to help align your pipetter with the multiwell plate wells. The sliding guide is clearly marked with column letters for fast and easy orientation. Compatible with multichannel pipetters; use with or without the 30° angled stand. A great tool to reduce eyestrain and tedious pipetting work.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)