Merck
Z707791
TPP® 組織培養プレート
24 well plate, flat bottom, polystyrene, 1.86 cm2, sterile, 126/cs
別名:
24ウェルプレート, 細胞培養プレート, 組織培養プレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.22
物質
flat bottom (F-base)
flat bottom clear polystyrene wells
polystyrene
無菌性
sterile
包装
case of 126 ea (individually wrapped)
メーカー/製品名
TPP 92024
利用可能性
not available in (available only in North America)
外部L × W × H
128 mm × 85 mm × 22 mm
サイズ
24 wells
表面積
1.86 cm2 , growth surface (cm2)
有効容積
3.29 mL
適合性
suitable for (cell culture; tissue culture applications)
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
TPP製組織培養プレート
TPP製組織培養プレートの利点:
  • 通気システム付きのフタにより、蒸発を抑えたガス交換制御が保証されています。
  • 縁に勾配があるため、フタを1カ所だけに置くことができます。
  • フタとプレートの黄色いマーキング領域が重なると、フタが正しい方向を向いたことになります。
  • 握りが隆起しているためしっかりつかむことができ、フタが過って持ち上がることはありません。
  • 明瞭な英数字のラベルがウェル間に付いているため、顕微鏡観察時に向きを変えやすくなっています。見分けやすい黒字の英数字ラベルは、
  • 球帯上の増殖領域のみにあります。
  • 増殖表面は完全に平らです。
  • TPP製のプレートは、どのサイズ(6、12、24、96-ウェル)も一緒にして安全に積み重ねることができます。
  • プレート基部の通気孔が結露を防ぎ、積み重ねたプレート間に一定の気流が流れます。
  • 完全に透明です。
TPP製96ウェル組織培養プレートの利点:
  • ANSI/SBS-3d規格に従って製造されています。
  • インターリーブ式バーコード2/5で標準化されています。
  • 白い基調色がテストプレート上にしっかりエンボス加工されるため、剥離して識別できなくなることはありません。
  • 2種類(FベースおよびUベース)のウェル形状を用意しています
96ウェル組織培養プレートのウェルの形状:
F-ベース(平底)
  • 優れた光学特性
  • 正確な光学測定に適しており、顕微鏡用途と同様に測定光が形状によって散乱しません
  • 増殖領域は0.335 cm2です。
  • 作業容量:0.34 mL
U-ベース(丸底)
  • ピペットで移しやすいように、ウェルにはリムがありません。
  • 凝集検査と「+/-」評価に用いられます。
  • 増殖領域は0.36 cm2です。
  • 作業容量:0.31 mL
法的情報
TPP is a registered trademark of TPP Techno Plastic Products AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Petra B Wampfler et al.
International journal for parasitology, 44(8), 497-506 (2014-04-22)
The bacteriophage-derived Cre/loxP system is a valuable tool that has revolutionised genetic and cell biological research in many organisms. We implemented this system in the intestinal parasite Giardia lamblia, an evolutionarily diverged protozoan whose binucleate and tetraploid genome organisation severely