Merck
Z707384
SealPlate® MiniStrips film
non-sterile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122410
NACRES:
NB.22
物質
clear polyester film
無菌性
non-sterile
特徴
piercable
包装
pack of 200 ea
メーカー/製品名
Excel Scientific SP-2X8-50
テクニック
ELISA: suitable
L
102.9 mm
W × L
1.9 cm × 10.29 cm , 8.26 cm with Tabs removed
W
82.6 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
SealPlateシリーズのフィルムと同じものですが、一度に8個のウェルを1列、または2列封止することを目的として設計されています。いくつかの列を選んで保護したり利用したりする用途であれば、ストリップウェルプレートにもスタンダードなプレートにもお使いいただけます。穴を開けたフィルムを保護するための二次的なシール材としてお使いください。
法的情報
MiniStrips is a trademark of Excel Scientific, Inc.
SealPlate is a registered trademark of Excel Scientific, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z707384-200EA4061833455425