Merck
Z706094
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich® electroporation cuvettes
gap width 0.4 cm
別名:
Electroporation Chamber
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121813
NACRES:
NB.22
キャパシティ
~800 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ほとんどのブランドのエレクトロポレーターに適合します。細菌の形質転換、真核生物のトランスフェクション、哺乳動物細胞や酵母のエレクトロポレーションに用いられます。最適な性能を引き出すため、厳しい精度で製造されています。
  • 細菌に対しては、0.1 cmの電極間隔をご使用下さい(白色キャップ)。
  • 酵母に対しては、0.2 cmの電極間隔をご使用下さい(青色キャップ)。
  • 哺乳動物細胞に対しては、0.4 cmの電極間隔をご使用下さい(赤色キャップ)。
  • すべてのキュベットは個別包装され、γ線照射によって滅菌されています。
  • キュベットの製造に用いられる素材はクリスタルスチレンです。
法的情報
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Marius W Baeken et al.
Cells, 9(10) (2020-10-22)
Macroautophagy is a conserved degradative process for maintaining cellular homeostasis and plays a key role in aging and various human disorders. The microtubule-associated protein 1A/1B light chain 3B (MAP1LC3B or LC3B) is commonly analyzed as a key marker for autophagosomes