Merck
Z694665
3D Biotek Polycaprolactone (PCL) scaffold inserts
for 3D bioreactor 12 well chamber, fiber diam. ~300 μm, ~ 300 μm spacing
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.22
物質
(polycaprolactone (PCL))
無菌性
sterile
特徴
lid: no
~ 300 μm spacing
メーカー/製品名
3D Biotek PCL303012-BR
ファイバー直径
~300 μm
有効容積
~300 μL
ポアサイズ
300 μm (Fiber spacing)
結合型
non-treated surface