Merck
Z694460
ナノファイバーマルチウェルプレート、ランダム配向ナノファイバー
size 384 wells
別名:
384 ウェルマイクロタイタープレート, 384 ウェルマイクロプレート, 384ウェルプレート, 384マルチウェルプレート, 組織培養プレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.13
物質
(polycaprolactone (PCL))
flat bottom clear wells
transparent polycaprolactone (PCL)
無菌性
sterile
特徴
lid
メーカー/製品名
Nanofiber Solutions 38401
サイズ
384 wells
適合性
suitable for (Tissue Engineering, Cancer Research)
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ナノファイバー製細胞培養皿、マルチウェルプレート、ウェルプレート用インサートにより、最良の3Dおよび2D細胞培養が実現しています。ナノファイバーは光学的に透明であり、生細胞イメージングおよび細胞運動性のリアルタイム定量が可能になっています。in vivoでの3Dトポグラフィーを模倣しており、がん研究用にECMタンパク質で簡単にコートできます。細胞は簡単に除去できますので、タンパク質または遺伝子分析に利用できます。
ナノファイバーは膨張率が高く、分化制御に優れ、動物由来コンタミネーションのない合成表面であるため、幹細胞研究および免疫組織化学染色に理想的です。ナノファイバースキャホールドは、ほぼすべての合成または天然ポリマーを原料としており、簡単に成形したり大きさを変えたりして、カスタム組織工学に利用できます。このため、続けてin vivoで移植したり、in vitroで利用したりすることも可能です。標準的なプレート寸法ですので、現行の自動化装置での操作性に優れ、ハイスループットな創薬ニーズに応えるものとなっています。
細胞培養用の皿、プレート、インサートは非配向ファイバーまたは配向ファイバーのいずれもご利用できます。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)