Merck
Z692565
microDOC ゲルドキュメンテーションシステム
AC/DC input 230 V AC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105300
NACRES:
NB.22
特徴
Contains UK and Schuko Plugs
メーカー/製品名
Cleaver CSL-MDOCBASIC
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
システムの内容:キヤノン株式会社G12デジタルカメラ、取り外し式の基本的な暗室フード。
お手持ちのゲルのデジタル記録に最適な低コストのオプションです。12 × 12 cmのほとんどのトランスイルミネーターに使用できます。
オプションのTotalLab 1Dソフトウェアとの使用が可能です。ソフトウェアの主な機能には、レーンの作成、バックグラウンドの除去、バンドの検出、プロファイルのデコンボリューション、および分子サイズ、pI、量の較正などが挙げられます。
システム構成は次のとおりです。
キヤノン株式会社G12デジタルカメラ
2 MBメモリーカード
臭化エチジウムおよびクローズアップ+3フィルター
戸に手を伸ばせば簡単に取り外せるフード、および内蔵型の内部照明
法的情報
TotalLab is a trademark of Nonlinear Dynamics Ltd.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)