Merck
Z688657
Nunclon® Δ チューブ、フラット面付き
sterile
別名:
cell culture tube, surfce certified tube
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121706
NACRES:
NB.22
物質
colorless tube
polyethylene cap
polystyrene tube
round bottom
screw top cap
無菌性
sterile
特徴
neck thread external
包装
pack of 450 ea
メーカー/製品名
Nunc 156758
L × 外径
110 mm × 16 mm
キャパシティ
3 mL
詳細
Nunclon® Δ表面認証チューブは、側面が平坦で、顕微鏡検査が容易であり、付着性細胞の培養に有用であり、光品質が優れています。
  • ねじ式またはプッシュ着脱式キャップ付きの円形底タイプ
  • チューブ内でカバーグラスも使用できます。
  • 側面が平坦なチューブであるため、培地を水平にも保てます。
法的情報
Nunclon is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)