Merck
Z674788
KERN ABT化学天秤
weighing capacity 120 g, resolution: 0.1 mg, linearity: ±0.2 mg
別名:
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111502
AC/DC入力
230 V
物質
stainless steel weighing plate
特徴
CE compliant
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Kern ABT 120-4NM
利用可能性
not available in USA and Canada
秤量測定範囲
120 g, resolution: 0.1 mg, linearity: ±0.2 mg
プレート直径
80 mm
サイズ
217 mm × 356 mm × 338 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
KERN ABTシリーズはシングルセルの高度な技術を有しています。一片の材料から秤量セルを完全に自動で製造しているため、安定した温度挙動、3秒の安定化時間、高性能のコーナーロードが保証されています。
  • 読み取りやすいバックライトLCDディスプレイ、数字の高さ14 mm
  • RS 232インターフェースへの自動データ出力
  • 自動内部補正較正
  • 特定の条件用に応答時間と安定性を選択する4種類のセッティング
  • 自動風袋機能および自動的にその後のデータを出力する機能
The KERN ABT series have single-cell advanced technology. Fully automatic manufactured weighing cell from one piece of material ensures stable temperature behaviour, 3-second stabilisation time and high corner load performance.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)