AC/DC入力
100 - 240 V AC, universal plug set
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Kern ABT 320-4NM
秤量測定範囲
302 g, accuracy: 0.1 g, precision: ±0.3 g
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The Kern ABT analytical balances are the premium balance model with a high-quality single cell weighing system. It has a unique dosage aid which has a high-stability mode and other filter settings. The simple recipe weighing and documenting is provided with a combined tare/print function, and the simple adding function has auto-tare and automatic subsequent data output after each weighing procedure.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)