Merck
Z674710
KERN PCB精密天秤
Kern PCB-200-2, weighing capacity 200 g, resolution: 0.01 g, linearity: ±0.02 g
別名:
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111502
NACRES:
NB.71
AC/DC入力
100 - 240 V AC, universal plug set
物質
stainless steel weighing plate
特徴
CE compliant
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Kern PCB-200-2
秤量測定範囲
200 g, resolution: 0.01 g, linearity: ±0.02 g
幅×奥行×高さ
163 mm × 245 mm × 79 mm
プラットフォームサイズ
105 mm
バッテリー電源
9 V rechargeable
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
正確でありながらコストパフォーマンスに優れた精密天秤です。構造上の品質や信頼性に優れ、再現性はこの価格帯のクラス最高です。
  • 見やすいバックライトLCDディスプレイ。数値表示部の高さは15 mm
  • RS-232インターフェース
  • 電源駆動、電池駆動の両方に対応。電池駆動時は3分間の無操作でオートパワーオフ
  • ディスプレイを覆う保護カバー
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)