戻る
KERN PCB精密天秤
Products
製品区分
balances (5)
メーカー
直径(mm)
高さ(mm)
計量範囲(g)
容量
製品の絞り込み
Showing 1-5 of 5
比較する
製品番号
詳細
価格
Z742836
KERN PCB精密天秤,
Kern PCB 6000-0, weighing capacity 6000 g, accuracy: 1.0 g, precision: ±2.0 g
表示
価格を表示
Z742838
KERN PCB精密天秤,
Kern PCB 10000-1, weighing capacity 10000 g, accuracy: 0.1 g, precision: ±0.3 g
表示
価格を表示
Z742837
KERN PCB精密天秤,
Kern PCB 6000-1, weighing capacity 6000 g, accuracy: 0.1 g, precision: ±0.3 g
表示
価格を表示
Z742832
KERN PCB精密天秤,
Kern PCB 250-3, weighing capacity 250 g, accuracy: 0.001 g, precision: ±0.005 g
表示
価格を表示
Z742833
KERN PCB精密天秤,
Kern PCB 350-3, weighing capacity 350 g, accuracy: 0.001 g, precision: ±0.005 g