Merck
Z742838
KERN PCB精密天秤
Kern PCB 10000-1, weighing capacity 10000 g, accuracy: 0.1 g, precision: ±0.3 g
別名:
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111502
NACRES:
NB.71
AC/DC入力
100 - 240 V AC, universal plug set
物質
stainless steel platform
特徴
CE compliant
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Kern PCB 10000-1
秤量測定範囲
10000 g, accuracy: 0.1 g, precision: ±0.3 g
幅×奥行×高さ
163 mm × 245 mm × 79 mm
プラットフォームW × W
150 mm × 170 mm
バッテリー電源
9 V rechargeable
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
正確でありながらコストパフォーマンスに優れた精密天秤です。構造上の品質や信頼性に優れ、再現性はこの価格帯のクラス最高です。
  • 見やすいバックライトLCDディスプレイ。数値表示部の高さは15 mm
  • RS-232インターフェース
  • 電源駆動、電池駆動の両方に対応。電池駆動時は3分間の無操作でオートパワーオフ
  • ディスプレイを覆う保護カバー
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z742838-1EA