物質
clear polypropylene
conical bottom natural wells
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
skirt (Semi skirted)
包装
case of 40
メーカー/製品名
Greiner 652260
最大容量
200 μL
サイズ
96 wells
有効容積
200 μL
結合型
non-treated surface
詳細
96ウェルPCRマイクロプレート、ウェルの作業容量は200 μL、総容量は250 μL。
その他情報
96ウェルマイクロプレート、フタなし、ハーフスカートABIデザイン、英数字付きウェル、長さ126.24 mm×幅86.11 mm。
適合性
ポリメラーゼ鎖反応用に適しています。ABIデザイン、検出可能なDNase/RNase、ヒトDNA、発熱性物質を含有していません。
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)