Merck
Z666114
Greiner centrifuge tubes with screw cap
volume 12 mL , round bottom, case of 900 racks of 50
別名:
centrifuge tube, culture tube, plastic centrifuge tube, plastic culture tube, screw cap centrifuge tube
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
NACRES:
NB.11
物質
colorless polystyrene tube
round bottom
無菌性
non-sterile
特徴
cap screw cap, white
包装
case of 900 racks of 50
メーカー/製品名
Greiner 163270
直径× L
16 mm × 100 mm
容量
12 mL , round bottom
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Polystyrene tubes with closures are ideally suited for optical measurements due to its high clarity. Available with screw or bayonetc ap in blue, black or white and choice of skirted on non-skirted.
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)