Key Documents
Z665622
Ohaus® Explorer® Pro balance
EP114C, AC/DC input 230 V AC
別名:
laboratory balance, weighing balance
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111502
特徴
CE compliant
CSA approved
メーカー/製品名
EP114C
利用可能性
available only in EU
秤量測定範囲
110 g, resolution: 1 mg
プラットフォーム直径
90 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Explorer Proシリーズは、シンプルさを指向した標準的電子天秤です。業界屈指のシンプルなユーザーインターフェースにより、設定も操作も簡単に行うことができます。練習は必要ありません。
  • 2キーによるシンプルなメニュー操作とナビゲーション
  • 文字情報による簡単設定ガイド
  • 7種類の秤量モードに加え、吊り下げによる秤量をサポート
  • 明るいバックライト、高分解能、ドットマトリックス表示
  • PCやプリンターとの通信が容易なRS-232ポート
  • GLP適合、ユーザーが選択できる出力
  • 5種類の表示言語
  • 保護カバーと固定用ブラケットが付属
  • 業界トップの保証とサポート
法的情報
Explorer is a registered trademark of Ohaus Corp.
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.