物質
clear polyester (glossy)
包装
roll of 6.4 m
メーカー/製品名
Brady M21-500-430
W × L
12.7 mm × 6.4 m
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Brady LABPALテープには、広範な用途に適したさまざまな材質のものがあります。すべて-70°Cに耐えます。オートクレーブ用には、ポリエステルまたはナイロン製テープを選択してください。196°C以上の温度では、超薄型としての特性が加わったつや消しポリエステル材質を選択してください。
- Brady® BMP®21 LABPAL™ tapes are ideal for various laboratory applications.
- Features a large white printable area for labeling labware products including vials, centrifuge tubes, test tubes, straws, and slides.
- Extreme temperature-resistant labels can perform well in both liquid nitrogen and autoclave environments.
- Offers chemical resistance to ethanol, toluene, isopropanol, xylene, DMSO, 50% acetic acid, 10% hydrochloric acid, 10% Clorox solution.
法的情報
BMP is a registered trademark of Brady Worldwide, Inc.
Brady is a registered trademark of Brady Worldwide, Inc.
LABPAL is a trademark of Brady Worldwide, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)