Merck
Z660221
Ohaus® Adventurer® Pro balance
weighing capacity 410 g, resolution: 10 mg, AC/DC input 230 V AC
別名:
分析天秤
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111502
特徴
CE compliant
CSA approved
メーカー/製品名
Ohaus® AV412
利用可能性
available only in EU
秤量測定範囲
410 g, resolution: 10 mg
プラットフォームL × W
149 mm × 162 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
本製品の特徴は以下の通りです。
  • 明るいバックライト、高解像度、ドットマトリックス表示
  • コンピューターやプリンターとの通信が容易なRS232ポート
  • GLP適合、ユーザーが選択できる出力
  • ACアダプター(付属)または4 "AA" 電池(別売り)
  • 密封型フロントパネルと成型スピルリングで使用時の天秤を保護
  • 運搬時に計量装置を保護する内蔵運搬ロック付き
  • ロックスイッチで天秤を特定の配置にロック、オペレーターエラーを低減
  • 業界トップの保証とサポート
法的情報
Adventurer is a registered trademark of Ohaus Corp.
Ohaus is a registered trademark of Ohaus Corp.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)