Merck
Z653780
Pyrex® glass general purpose dishes
capacity 3,500 mL, L × W 350 mm × 230 mm
別名:
1490/06
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122200
NACRES:
NB.43
物質
Pyrex
特徴
lid: no
包装
pack of 4 ea
メーカー/製品名
SciLabware 1490/06
利用可能性
available only in EU
L × W
350 mm × 230 mm
キャパシティ
3,500 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
  • Ideal for numerous application:-
   - Drying powders and crystals
   - Staining and development
   - Collection of drips and spills from solution bottles
   - Gel electrophoresis and paper chromatography
   - Dissection work
  • Dishes can be autoclaved or used in microwave ovens
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)