Merck
Z653586
Pyrex® glass culture tubes
O.D. × L 16 mm × 100 mm, wall thickness 1.8 mm, thread size 15 mm , cap
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121706
NACRES:
NB.22
物質
borosilicate glass tube
clear tube
round bottom
screw top cap
screw top neck
無菌性
non-sterile
特徴
neck thread external thread
包装
pack of 40 ea
メーカー/製品名
SciLabware 1636/26MP
外径 × L
16 mm × 100 mm
キャパシティ
11 mL
スレッドサイズ
15 mm , cap
壁厚
1.8 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • 培養に最適
  • Pyrexガラス製
  • 耐薬品性。pH変化の原因となりうる汚染物質の浸出を抑制
  • フェノール系スクリューキャップに、不活性PTFE製ライナー付きラバーディスクを装着。乾式加熱や蒸気滅菌(121°Cで2時間)の繰り返しにも耐久
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.