Key Documents
Z530638
Sigma-Aldrich
Dropping bottle with graduated dropper
capacity 125 mL
別名:
dropper bottle, dropper bottles
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.17
物質
colorless bottle
glass bottle
round bottle
ジョイント
joint ST/NS neck19/22
包装
pack of 1 ea
キャパシティ
125 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Clear glass dropping bottle with ground glass joint. The 1 mL dropper has 0.10 mL graduations.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)