物質
blue
blue silicone
包装
pack of 24 ea
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS20629A
L × O.D. × 径
28.7 mm × 12 mm × 6.1 mm, (hole. diam)
キャパシティ
1 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The silicone rubber dropper vial bulb is designed for use with Pasteur pipets, small pipets, and medicine droppers.
特徴および利点
- Made of silicone rubber
- 1 mL volume, 1.1 in L x 0.5 in outer dia. x 0.2 in hole dia. (28.7 mm L x 12 mm OD x 6.1 mm hole dia.)
- Designed for use with Pasteur pipettes, small pipettes, and medicine droppers
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)