Merck
Z653535
Pyrex® glass test tubes without rim, medium wall
O.D. × L 16 mm × 150 mm, wall thickness 1.2 mm
別名:
1622/12M
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121700
NACRES:
NB.11
物質
borosilicate glass tube
colorless tube
straight neck
無菌性
non-sterile
特徴
graduations: no
Push fit
包装
pack of 100 ea
メーカー/製品名
SciLabware 1622/12M
利用可能性
available only in EU
外径 × L
16 mm × 150 mm
チューブ直径
16 mm
壁厚
1.2 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • 縁がないため施栓やラックへの保管に便利
  • 培養に最適
  • 全体がオートクレーブ可能
  • 高い耐水性
  • pH変化の原因となりうる汚染物質の浸出を抑制
  • 耐熱性ホウケイ酸Pyrexガラス製のため高温での使用が可能
  • ISO 4142準拠
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)