Merck
Z645532
Nichiryo pipette tips
maximum volume 200 μL, universal, pack of 960 (10 racks of 96 tips), sterile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.01
物質
colorless
無菌性
sterile
特徴
barrier: no
包装
pack of 960 (10 racks of 96 tips)
メーカー/製品名
Nichiryo BMT-SGRS
利用可能性
not available in (France)
最大容量
200 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
  • RNase and DNase free
  • Fits most pipettes
  • Premium packaging featuring stand-up and puncture-resistant bags
  • Racked tips are offered in both hinged and lift-off tops
その他情報
Browse all pipette tips