Merck
Z641839
DURAN conical flask with wide neck
capacity 5,000 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
flat bottom
wide-neck
ジョイント
Joints neck (108)
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Standard Taper Joint
without cap
包装
pack of 1
メーカー/製品名
DURAN® 212277306
キャパシティ
5,000 mL
直径× H
220 mm × 322 mm
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)