安全性情報
Z637246
Edisonite汎用洗浄剤
weight 1 kg
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
47131800
NACRES:
NB.35
詳細
pulverized detergents
メーカー/製品名
BRAND 44301
テクニック
immunocytochemistry: suitable
protein purification: suitable
protein quantification: suitable
重量
1 kg
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
液浸用バスや超音波バスでの使用に適した粉末洗浄剤です。アルカリ性です。天然由来の油脂やタンパク質、血液の除去に最適です。
成分:特殊リン酸塩、界面活性剤、乳化剤、助剤
その他情報
BR44301 (India)
法的情報
Edisonite is a trademark of Merz GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
Z637246-1KG:
BR44301-6X1KG:
BR44301-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)