安全性情報
Z637181
Mucasol汎用洗浄剤
volume 2 L
別名:
Mucasol Cleaner, Universal Detergent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
47131800
NACRES:
NB.35
メーカー/製品名
BRAND 44003
テクニック
protein expression: suitable
容量
2 L
20000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
浸漬および超音波浴用の液体、アルカリ性高性能濃縮液。
ガラス、磁器、プラスチック、ゴム、金属製の器具からなる実験器具および機器用の汎用洗浄剤。物品は、機械的な補助なしで10~30分以内に清掃されます。Mucasol(ムカソール)は、クロモ硫酸に取って代わるものであり、塩素および苛性アルカリを含有せず、非毒性、非侵襲性および生分解性です。
亜鉛および陽極酸化されていないアルミニウム表面に長時間曝露することは避けなければなりません。拭き取りによる清掃にも適しています。
その他情報
BR44003(インド)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Mucasol is a trademark of Merz GmbH & Co. KG
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
BR44003-6X2L:
Z637181-BULK:
BR44003-2L:
Z637181-2L:
試験成績書(COA)