Merck
Z630403
Binder cooled incubators KB series
KB 53
別名:
Binder KB 53
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103706
AC/DC入力
230 V
物質
glass inner door (with smooth inner side)
特徴
CE compliant
Environmentally friendly refrigerant R134a
RS422 printer and communication interface for stand software ATP-COM DataControlSystem
Temperature safety device CI. 3.1
digital temperature setting with ramp functions
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
KB 53
Binder 9020-0243
利用可能性
available only in EU
パラメーター
-9.9-99.9 °C temperature
L × W × H
575 mm × 634 mm × 837 mm
内部チャンバー容積
53 L
重量
72 kg
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
冷却されたインキュベーターは、主に室温未満でのインキュベーションのため、または高い環境温度が避けられない場合に使用されます。特許取得済みのDCT®冷却システムは、APT Lineの温度技術と相まって極めて正確かつ一定な温度条件に理想的な必要条件を確立します。冷却能力が大きいため、最終温度は約-10°Cになります。この大きな容量と高水準の装備により多種多様な分野の多くの用途に利用でき、熱負荷(内部チャンバー内の装置によるものなど)が追加されても補償されるようになります。DCT®冷却システムは、使用可能な容量の大気に冷気を直接吐き出します。これは、冷却能力が極めて効率的に伝達されることから、とりわけドアを開けてからごく短時間で元の温度に戻ることを意味します。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)