Merck
Z617687
Greiner Sapphire PCR tubes, thin wall
別名:
マイクロ遠心チューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103037
NACRES:
NB.11
物質
colorless cap
colorless tube
conical bottom
flat cap
polypropylene
polypropylene cap
polypropylene tube
無菌性
non-sterile
特徴
RNase and DNase free
graduations: no
包装
case of 10000 (10 x 1000ea)
メーカー/製品名
Greiner 683201
テクニック
PCR: suitable
キャップ直径
6.3 mm
キャパシティ
0.2 mL
チューブ直径
5.4 mm
適合性
suitable for (PCR applications)
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Greiner PCR用チューブの壁は薄くできているため、サーマルサイクラーのブロックと反応混合物の間の熱移動が促進されます。これらのPCR用チューブは、RNase/DNaseを含有しないことが保証されており、発熱性物質も含有しません。
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)