Merck
Z614467
Vivaspin 6 遠心濃縮器
MWCO 10 kDa
別名:
Centrifugal concentrator
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104916
NACRES:
NB.24
物質
polycarbonate housing
polyethersulfone membrane
詳細
PES membrane
無菌性
non-sterile
特徴
holdup volume 10 μL
包装
package of 25 ea
メーカー/製品名
Sartorius VS0601
パラメーター
10000 × g max. centrifugal force
デッドストップ容積
30 μL
膜面積
2.5 cm2
チューブサイズ
~15 mL
有効容積
6 mL
ポアサイズ
10 kDa MWCO
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Vivaspin 6遠心濃縮器は、容量の融通性と性能が向上しています。スイングバケットローターまたは固定角ローター(15 mLと50 mLのボトルをセットできるキャリア)のどちらにもご使用いただけます。2枚の垂直の膜による圧倒的な濾過速度と100倍以上の濃縮が特長です。濃縮器の側面に印刷された目盛で残りの容量を簡単に読み取ることができ、改良されたデッドストップポケットにより最終濃縮物を直接ピペットで簡単に回収できます。
  • Vivaspin遠心濃縮器は、広範囲の容積容量とMWCOがあり、どんな濃縮やバッファー交換の用途にも最適のソリューションになります。
  • 特別な垂直の膜設計により最高の流動速度と回収率が実現されています。
  • 極めて安全なサンプル処理で、特許取得済みのデッドストップ技術により、さらに再スピンすることなく濃縮物を直接回収できるため大変便利です。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nils Thieme et al.
Biotechnology for biofuels, 10, 149-149 (2017-06-16)
Pectin is an abundant component in many fruit and vegetable wastes and could therefore be an excellent resource for biorefinery, but is currently underutilized. Fungal pectinases already play a crucial role for industrial purposes, such as for foodstuff processing. However