Key Documents
Z614270
Vivaspin 2 遠心濃縮器
MWCO 50 kDa
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104916
NACRES:
NB.24
物質
polycarbonate housing
polyethersulfone membrane
無菌性
non-sterile
特徴
holdup volume 10 μL
包装
package of 100 ea
メーカー/製品名
Sartorius VS0232
パラメーター
8000 × g max. centrifugal force
デッドストップ容積
8 μL
膜面積
1.2 cm2
チューブサイズ
~15 mL
有効容積
2 mL
ポアサイズ
50 kDa MWCO
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Vivaspin 2は、従来のVivaspin製品の速度に、低い内部表面と膜面積を組み合わせることで、非常に濃度の薄い溶液からでも優れた回収率を実現します。ユニークな特長として、濃縮器の底に組み込まれたデッドストップポケットから濃縮物を直接ピペッティングするか、または密封して保存できる濃縮物回収キャップに逆スピンするかを選択することができます。どちらの方法でもほぼ完全に濃縮物を回収できます。
  • Vivaspin遠心濃縮器は、広範囲の容積容量とMWCOがあり、どんな濃縮やバッファー交換の用途にも最適のソリューションになります。
  • 特別な垂直の膜設計により最高の流動速度と回収率が実現されています。
  • 極めて安全なサンプル処理で、特許取得済みのデッドストップ技術により、さらに再スピンすることなく濃縮物を直接回収できるため大変便利です。