物質
high-density polyethylene Carboy
polypropylene screw closure
特徴
autoclavable
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Nalgene 2321-0020
L × W × H
8 1/2 in. (216 mm) × 5 3/4 in. (146 mm) × 13 1/2 in. (343 mm)
公称容量
9 L (2 gal)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Molded-in graduations in liters and gallons. Built-in shoulder loops with a stainless steel bail handle attached. Wide-mouth opening (100 mm)
特徴および利点
Similar to style 2211, but all polypropylene.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries