Merck
C6317
Nalgene® rectangular carboy
nominal capacity 9 L (2 gal), Style 2211, autoclavable: no
別名:
carboys, nalgene carboys
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121820
NACRES:
NB.35
物質
high-density polyethylene Carboy
polypropylene screw closure
特徴
autoclavable: no
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Nalgene 2211-0020
L × W × H
8 1/2 in. (216 mm) × 5 3/4 in. (146 mm) × 13 1/2 in. (343 mm)
公称容量
9 L (2 gal)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Molded-in graduations in liters and gallons. Built-in shoulder loops with a stainless steel bail handle attached. Wide-mouth opening (100 mm)
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)