Key Documents
Z381101
Techne®液浸型サーキュレーター
Techne TE-10D, AC/DC input 120 V AC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103706
NACRES:
NB.77
AC/DC入力
120 V (AC)
物質
stainless steel plate
詳細
digital selector
interface: no
no alarm
特徴
CSA approved: no
メーカー/製品名
Techne TE-10D
利用可能性
not available in EU
温度測定範囲
−40-+120 °C, precision: 0.01 °C at 40°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
これらのクリップ式ユニットは、通常のウォーターバスを精密に温度制御されたバスに変えます。それぞれが、サーモスタット付きヒーターユニット、循環ポンプ、オプションの外部循環用コネクター、および調節可能な過昇温カットオフを内蔵しています。常温未満で動作させるには冷却装置が必要です(冷却コイルが標準品として付属しない場合は、オプションとして利用できます)。
水面下に沈む部品は、すべてステンレス鋼または高温用自己消火性プラスチック製です。
サーキュレーターとしてのみ提供されます(バスは別にご注文ください)。
150°C超で使用する場合は、温度調節器ブリッジ取り付けプレートをお勧めします。
法的情報
Techne is a registered trademark of Techne, Inc.