Merck
Z380202
Test tube half racks for orbital mixer
16-mm tubes 5 × 6 array
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122804
NACRES:
NB.73
特徴
Holds 25 x 16 mm tubes
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F18748-0016
サイズ
128 mm × 105 mm × 72 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
For secure orbital mixing of samples in test tubes.