Merck
Z378569
Sigma-Aldrich
殺菌器、乾燥ビーズ
Steri 250, AC/DC input 240 V AC
別名:
bead sterilizer, glass bead sterilizer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NA.82
H × W × D
14.5 cm × 12.5 cm × 13.5 cm
チャンバーの深さ×直径
8 cm × 4 cm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2ピンEUプラグ付属
瞬時の滅菌のために、金属の器具を熱いガラスビーズに沈めてください。ウェル内のガラスビーズは、250°Cに維持されており、わずか数秒間で微生物や胞子の破壊が可能です。
ガラスビーズには、どのような洗浄溶液(または石鹸水)でも使用できます。ガラスビーズを熱水で十分にすすぎ、完全に乾燥させ、殺菌装置に再充填してください。チャンバーは、小または中サイズの器具の滅菌に十分な深さです(Steri 250: 8 cmおよびSteri 350:14 cm)。
  • ウェルおよびふた:防さび性のクロム-ニッケルスチール
  • 外箱:防さび性
包装
ユニットは、1パッケージのガラスビーズと共に提供されます。