Merck
Z377910
Sigma-Aldrich
Agilent Technologies/Stratagene PCRマイクロチューブ
pkg of
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121702
NACRES:
NB.22
物質
polypropylene
詳細
Autoclavable
包装
pkg of 120 strips (960 tubes)
pkg of
テクニック
PCR: suitable
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
8個のキャップのストリップは切り離して単独で使用できます。
壁が薄く、ロボサイクラー96に適合するよう特化してデザインされています。サーマルブロックと理想的に接触できるよう試験済み。ミネラルオイルの必要はありません。DNaseフリー、RNaseフリーであることが認証されています。すべて有機溶剤反応や-4~121°Cの温度に耐えます。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)