Merck
Z376426
Sigma-Aldrich
Agilent Technologies/Stratagene PCRマイクロチューブ
capacity 0.2 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.22
物質
polypropylene
polypropylene tube
詳細
Autoclavable
特徴
RNase and DNase free
包装
pkg of 120 strips (960 tubes)
メーカー/製品名
Agilent 410092
テクニック
PCR: suitable
キャパシティ
0.2 mL
有効容積
0.2 mL
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
8本のチュ-ブのストリップは切り離して単独で使用できます。
壁が薄く、ロボサイクラー96に適合するよう特化してデザインされています。サーマルブロックと理想的に接触できるよう試験済み。ミネラルオイルの必要はありません。DNaseフリー、RNaseフリーであることが認証されています。すべて有機溶剤反応や-4~121°Cの温度に耐えます。
包装
キャップは含まれていません。