Merck
Z376418
Sigma-Aldrich
Agilent Technologies/Stratagene PCRマイクロチューブ
capacity 0.2 mL , with attached caps
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121702
NACRES:
NB.22
物質
colorless cap
colorless tube
conical bottom
flat cap
polypropylene
polypropylene cap
polypropylene tube
詳細
Autoclavable
無菌性
non-sterile
特徴
RNase and DNase free
graduations: no
包装
pkg of 1,000 tubes
メーカー/製品名
Agilent 410091
テクニック
PCR: suitable
キャパシティ
0.2 mL , with attached caps
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
壁が薄く、ロボサイクラー96に適合するよう特化してデザインされています。サーマルブロックと理想的に接触できるよう試験済み。ミネラルオイルの必要はありません。DNaseフリー、RNaseフリーであることが認証されています。すべて有機溶剤反応や-4~121°Cの温度に耐えます。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)