Merck
Z370509
Nalgene® ラブトップクーラー
0°C Labtop cooler, clear lid
別名:
PCR amplification cooler, PCR amplification workstation
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103025
NACRES:
NB.22
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Nalgene® 5116-1300
L × W × H
197 mm × 140 mm × 190 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
直径が12~13 mmである12本のチューブを室温で5時間1°C以下に保ちます。
耐久性ポリカーボネートで成形されており、無毒性の凍結可能なゲルが充填されています。試薬や酵素を保冷するためのアイスバスケットの代替として便利です。重要なサンプルをフリーザー内の温度変化から保護することもできます。
蓋がドーム型ですので、背の高いスクリューキャップマイクロチューブも保存できます。サンプルの識別のため、蓋の表面は格子付きで書き込めるようになっています。積み重ねも可能です。
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8