Key Documents
Z331430
Lenz® round bottom flasks
capacity 250 mL, joint: ST/NS 14/23
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass 3.3
round bottom flask
single-neck
ジョイント
joint: ST/NS14/23
認証
according to DIN 12 348
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Standard Taper Joint
包装
case of 1
メーカー/製品名
Lenz 3.0014.49
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH